Stampa…
Trisphenyl(3,3,3-trifluoroprop-1-yl)phosphonium iodide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6805-1G PC6805-5G
APOSPC6805-1GEA 132 EUR
APOSPC6805-1G APOSPC6805-5G
Trisphenyl(3,3,3-trifluoroprop-1-yl)phosphonium iodide
Trisphenyl(3,3,3-trifluoroprop-1-yl)phosphonium iodide
Formula: C₂₁H₁₉F₃P·I
Punto di fusione: 194…197 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13563128
CAS Number: 128622-15-1