Stampa…
4-Amino-5-(4-fluorophenyl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6800-1G PC6800-100MG
APOSPC6800-1GEA 163 EUR
APOSPC6800-1G APOSPC6800-100MG
4-Amino-5-(4-fluorophenyl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
4-Amino-5-(4-fluorophenyl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
Formula: C₈H₇FN₄S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00269268
CAS Number: 61019-25-8