Stampa…
2-Chloro-3-fluoro-6-nitroaniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Amino-3-chloro-4-fluoronitrobenzene
PC6781-1G PC6781-5G
APOSPC6781-1GEA 49.5 EUR
APOSPC6781-1G APOSPC6781-5G
2-Chloro-3-fluoro-6-nitroaniline 97%
2-Chloro-3-fluoro-6-nitroaniline
Formula: C₆H₄ClFN₂O₂
Peso molecolare: 190,56 g/mol
Punto di fusione: 127…129 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09763600
CAS Number: 948014-34-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III