Stampa…
4H-Tetrafluorophenyl methacrylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6744-25G PC6744-5G
APOSPC6744-25GEA 379 EUR
APOSPC6744-25G APOSPC6744-5G
4H-Tetrafluorophenyl methacrylate 97%
4H-Tetrafluorophenyl methacrylate
Formula: C₁₀H₆F₄O₂
Densità: 1,3 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00129959
CAS Number: 101156-31-4