Stampa…
[(S,S)-Ethylenebis(4,5,6,7-tetrahydroinden-1-yl)]difluorotitanium(IV)
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC6741-100MG PC6741-25MG
APOSPC6741-100MGEA 198 EUR
APOSPC6741-100MG APOSPC6741-25MG
[(S,S)-Ethylenebis(4,5,6,7-tetrahydroinden-1-yl)]difluorotitanium(IV)
[(S,S)-Ethylenebis(4,5,6,7-tetrahydroinden-1-yl)]difluorotitanium(IV)
Precatalyst for the highly enantioselective imine hydrosilylation
Formula: C₂₀H₂₄F₂Ti
Peso molecolare: 350.268 g/mol
Punto di fusione: 230 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01863622
CAS Number: 178177-04-3
UN: 1759
ADR: 8 II