Stampa…
Methyl 3-amino-4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylate 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6719-1G PC6719-5G
APOSPC6719-1GEA 123 EUR
APOSPC6719-1G APOSPC6719-5G
Methyl 3-amino-4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylate 95+%
Methyl 3-amino-4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylate
Formula: C₁₃H₁₀F₃NO₂S
Punto di fusione: 119…122 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00832742
CAS Number: 256353-38-5