1H,1H-Nonadecafluoro-3,6,9-trioxatridecan-1-ol
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC6716-100G
PC6716-25G
PC6716-5G
APOSPC6716-100GEA
357
EUR
APOSPC6716-100G
APOSPC6716-25G
APOSPC6716-5G
1H,1H-Nonadecafluoro-3,6,9-trioxatridecan-1-ol
1H,1H-Nonadecafluoro-3,6,9-trioxatridecan-1-ol
Formula:
C₁₀H₃F₁₉O₄ Punto di ebollizione: 175…176 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03094406 CAS Number: 317817-24-6 |