Stampa…
5-Fluoro-2-(1H-imidazol-1-yl)aniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6715-1G PC6715-10G PC6715-5G
APOSPC6715-1GEA 105 EUR
APOSPC6715-1G APOSPC6715-10G APOSPC6715-5G
5-Fluoro-2-(1H-imidazol-1-yl)aniline 97%
5-Fluoro-2-(1H-imidazol-1-yl)aniline
Formula: C₉H₈FN₃
Punto di fusione: 126…128 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02180945
CAS Number: 251649-52-2