Stampa…
2-Acetyl-3-amino-5-(4-fluorophenyl)thiophene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC6701-1G PC6701-2.5G
APOSPC6701-1GEA 72.7 EUR
APOSPC6701-1G APOSPC6701-2.5G
2-Acetyl-3-amino-5-(4-fluorophenyl)thiophene 97%
2-Acetyl-3-amino-5-(4-fluorophenyl)thiophene
Formula: C₁₂H₁₀FNOS
Punto di fusione: 122…124 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02179905
CAS Number: 306935-10-4