Stampa…
2',3',4',5'-Tetrafluoroacetophenone 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6693-1G PC6693-5G
APOSPC6693-1GEA 35 EUR
APOSPC6693-1G APOSPC6693-5G
2',3',4',5'-Tetrafluoroacetophenone 99%
2',3',4',5'-Tetrafluoroacetophenone
Formula: C₈H₄F₄O
Punto di ebollizione: 83…84 °C (20 mm Hg)
Densità: 1,408 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 69 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134310
CAS Number: 66286-21-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III