Stampa…
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)bromobenzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Bromo-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzene
PC6679-1G PC6679-5G
APOSPC6679-1GEA 104 EUR
APOSPC6679-1G APOSPC6679-5G
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)bromobenzene 95%
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)bromobenzene
Formula: C₈H₆BrF₃O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09942728
CAS Number: 218610-57-2