Stampa…
4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)nitrobenzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6675-1G PC6675-5G
APOSPC6675-1GEA 30.6 EUR
APOSPC6675-1G APOSPC6675-5G
4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)nitrobenzene 97%
4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)nitrobenzene
Formula: C₈H₆F₃NO₃
Peso molecolare: 221,133 g/mol
Punto di ebollizione: 70…73 °C (3 mm Hg)
Punto di fusione: 76…78 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00077608
CAS Number: 62149-35-3