Stampa…
3-Amino-1,1,1-trifluoropropan-2-ol hydrochloride 97+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6662-1G PC6662-250MG
APOSPC6662-1GEA 143 EUR
APOSPC6662-1G APOSPC6662-250MG
3-Amino-1,1,1-trifluoropropan-2-ol hydrochloride 97+%
3-Amino-1,1,1-trifluoropropan-2-ol hydrochloride
Formula: C₃H₆F₃NO·ClH
Punto di fusione: 154…155 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07784296
CAS Number: 3832-24-4