Stampa…
6-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1,3,5-triazine-2,4-diamine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2,4-Diamino-6-[(4-(trifluoromethyl)phenyl)]-1,3,5-triazine, 4-(4,6-Diamino-1,3,5-triazin-2-yl)benzotrifluoride
PC6644-25G PC6644-5G PC6644-100G
APOSPC6644-25GEA 263 EUR
APOSPC6644-25G APOSPC6644-5G APOSPC6644-100G
6-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1,3,5-triazine-2,4-diamine
6-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1,3,5-triazine-2,4-diamine
Formula: C₁₀H₈F₃N₅
Peso molecolare: 255,199 g/mol
Punto di fusione: 239…241 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00268940
CAS Number: 186834-97-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III