1-(4-Fluorophenyl)propan-1-ol
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₁₁FO Punto di ebollizione: 116 °C (17 mm Hg) Flash Pt: >110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00021912 CAS Number: 701-47-3 |