Stampa…
2,2,2-Trifluoroethoxybenzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Phenoxy-1,1,1-trifluoroethane
PC6627-5G PC6627-1G
APOSPC6627-5GEA 263 EUR
APOSPC6627-5G APOSPC6627-1G
2,2,2-Trifluoroethoxybenzene 95%
2,2,2-Trifluoroethoxybenzene
Formula: C₈H₇F₃O
Peso molecolare: 176,136 g/mol
Punto di ebollizione: 55…58 °C (10 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13193045
CAS Number: 17351-95-0