Stampa…
(2S)-2-Fluoropropan-1-ol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6609-1G PC6609-250MG
APOSPC6609-1GEA 1250 EUR
APOSPC6609-1G APOSPC6609-250MG
(2S)-2-Fluoropropan-1-ol 97%
(2S)-2-Fluoropropan-1-ol
Formula: C₃H₇FO
Punto di ebollizione: 115 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13176609
CAS Number: 877822-87-2
UN: 1987
ADR: 3,III