(2R)-2-Fluoropropan-1-ol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC6608-1G
PC6608-250MG
APOSPC6608-1GEA
1250
EUR
APOSPC6608-1G
APOSPC6608-250MG
(2R)-2-Fluoropropan-1-ol 97%
(2R)-2-Fluoropropan-1-ol
Formula:
C₃H₇FO Punto di ebollizione: 115 °C Densità: 1 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09763597 CAS Number: 876747-18-1 UN: 1987 ADR: 3,III |