Stampa…
5-Chloro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine
Fornitore: Apollo Scientific
PC6607-1G PC6607-250MG
APOSPC6607-1GEA 244 EUR
APOSPC6607-1G APOSPC6607-250MG
5-Chloro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine
5-Chloro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine
Formula: C₇H₅ClF₃N₃O₂
Peso molecolare: 255,582 g/mol
Punto di fusione: 139…141 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00119559
CAS Number: 306935-07-9