Stampa…
1H,1H-Perfluoro-2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecan-1-ol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1H,1H-Tricosafluoro(2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecan-1-ol), 2-{1,1,2,3,3,3-Hexafluoro-2-[1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propoxy]propoxy}-2,3,3,3-tetrafluoropropan-1-ol
PC6603-1G PC6603-5G PC6603-250MG
APOSPC6603-1GEA 227 EUR
APOSPC6603-1G APOSPC6603-5G APOSPC6603-250MG
1H,1H-Perfluoro-2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecan-1-ol 97%
1H,1H-Perfluoro-2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecan-1-ol
Formula: C₁₂H₃F₂₃O₄
Peso molecolare: 648,113 g/mol
Punto di ebollizione: 70 °C (1 mm Hg)
Densità: 1,7595 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00069091
CAS Number: 14620-81-6