Stampa…
3,5-Difluoro-DL-phenylglycine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Amino(3,5-difluorophenyl)acetic acid, 2-Amino-2-(3,5-difluorophenyl)ethanoic acid
PC6579-1G PC6579-5G
APOSPC6579-1GEA 116 EUR
APOSPC6579-1G APOSPC6579-5G
3,5-Difluoro-DL-phenylglycine 98%
3,5-Difluoro-DL-phenylglycine
Formula: C₈H₇F₂NO₂
Peso molecolare: 187.143 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660157
CAS Number: 199327-33-8