Stampa…
Sodium perfluoropropanoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6540-100G PC6540-25G
APOSPC6540-100GEA 185 EUR
APOSPC6540-100G APOSPC6540-25G
Sodium perfluoropropanoate 98%
Sodium perfluoropropanoate
Formula: C₃F₅O₂·Na
Punto di fusione: 226…229 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00066167
CAS Number: 378-77-8
EINECS: 206-830-1