Stampa…
5-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]thiophene-2-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-(5-Carboxythien-2-yl)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole, 2-Carboxy-5-[1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]thiophene
PC6531-250MG PC6531-50MG
APOSPC6531-250MGEA 328 EUR
APOSPC6531-250MG APOSPC6531-50MG
5-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]thiophene-2-carboxylic acid 97%
5-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]thiophene-2-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₇F₃N₂O₂S
Peso molecolare: 276,235 g/mol
Punto di fusione: 213…218 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00085143
CAS Number: 175202-29-6