Stampa…
Perfluoro-4-methoxybutanoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC6491-1G PC6491-5G PC6491-250MG
APOSPC6491-1GEA 145 EUR
APOSPC6491-1G APOSPC6491-5G APOSPC6491-250MG
Perfluoro-4-methoxybutanoic acid
Perfluoro-4-methoxybutanoic acid
Formula: C₅HF₉O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07784238
CAS Number: 863090-89-5
UN: 3265
ADR: 8,III