2,6-Dihydroxy-3H,3H,5H,5H-perfluoro-2,6-dimethylheptan-4-one 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2,6-Bis(trifluoromethyl)-2,6-dihydroxy-1,1,1,7,7,7-hexafluoroheptan-4-one
Formula:
C₉H₆F₁₂O₃ Peso molecolare: 390.123 g/mol Punto di fusione: 74…75 °C Flash Pt: >110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01723705 CAS Number: 10487-11-3 |