Stampa…
Novec HFE-72DE Engineered Fluid (3M)
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6473-1KG PC6473-5KG
APOSPC6473-1KGEA 287 EUR
APOSPC6473-1KG APOSPC6473-5KG
Novec HFE-72DE Engineered Fluid (3M)
Novec HFE-72DE Engineered Fluid
Cleaning and coating solvent
Punto di ebollizione: 45 °C
Densità: 1,28 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 839682-75-6