2H,2H,3H,3H-Perfluorononanoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
PC6454-1G
PC6454-5G
APOSPC6454-1GEA
136
EUR
APOSPC6454-1G
APOSPC6454-5G
2H,2H,3H,3H-Perfluorononanoic acid 97%
2H,2H,3H,3H-Perfluorononanoic acid
Formula:
C₉H₅F₁₃O₂ Punto di ebollizione: 117…119 °C (10 mm Hg) Punto di fusione: 62…64 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00077579 CAS Number: 27854-30-4 UN: 3261 ADR: 8,III |