Stampa…
Ethyl 3-hydroxy-3-methyl-4,4,4-trifluorobutanoate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 3-hydroxy-3-methyl-4,4,4-trifluorobutyrate
PC6444-25G PC6444-5G PC6444-1G
APOSPC6444-25GEA 655 EUR
APOSPC6444-25G APOSPC6444-5G APOSPC6444-1G
Ethyl 3-hydroxy-3-methyl-4,4,4-trifluorobutanoate 97%
Ethyl 3-hydroxy-3-methyl-4,4,4-trifluorobutanoate
Formula: C₇H₁₁F₃O₃
Peso molecolare: 200,156 g/mol
Punto di ebollizione: 176 °C
Densità: 1,221 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07784252
CAS Number: 649-67-2