Stampa…
5-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1H-tetrazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(1H-Tetrazol-5-yl)-5-(trifluoromethyl)pyridine
PC6442-1G PC6442-500MG
APOSPC6442-1GEA 0 EUR
APOSPC6442-1G APOSPC6442-500MG
5-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1H-tetrazole 97%
5-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1H-tetrazole
Formula: C₇H₄F₃N₅
Peso molecolare: 215,135 g/mol
Punto di fusione: 218…222 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00205782
CAS Number: 175334-70-0