Stampa…
(2Z)-2,4,4,4-Tetrafluorobut-2-en-1-ol 97+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6428-1G PC6428-250MG
APOSPC6428-1GEA 303 EUR
APOSPC6428-1G APOSPC6428-250MG
(2Z)-2,4,4,4-Tetrafluorobut-2-en-1-ol 97+%
(2Z)-2,4,4,4-Tetrafluorobut-2-en-1-ol
Formula: C₄H₄F₄O
Punto di ebollizione: 76…78 °C (28 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07784255
CAS Number: 91600-37-2
UN: 1993
ADR: 3,III