Stampa…
3-Hydroxy-4,4,4-trifluorobutanoic acid 97+%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Hydroxy-4,4,4-trifluorobutyric acid, 3-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)propanoic acid
PC6418-1G PC6418-5G
APOSPC6418-1GEA 84.6 EUR
APOSPC6418-1G APOSPC6418-5G
3-Hydroxy-4,4,4-trifluorobutanoic acid 97+%
3-Hydroxy-4,4,4-trifluorobutanoic acid
Formula: C₄H₅F₃O₃
Punto di fusione: 78…79 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00088012
CAS Number: 86884-21-1
UN: 3261
ADR: 8,III