Stampa…
Potassium bromo(difluoro)acetate 97+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6410-25G PC6410-5G
APOSPC6410-25GEA 430 EUR
APOSPC6410-25G APOSPC6410-5G
Potassium bromo(difluoro)acetate 97+%
Potassium bromo(difluoro)acetate
Formula: C₂BrF₂O₂·K
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07784243
CAS Number: 87189-16-0