Stampa…
8-Iodoperfluoro-6-oxaoctanoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 5-(2-Iodo-1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)-2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentanoic acid
PC6407-1G PC6407-5G PC6407-250MG
APOSPC6407-1GEA 212 EUR
APOSPC6407-1G APOSPC6407-5G APOSPC6407-250MG
8-Iodoperfluoro-6-oxaoctanoic acid
8-Iodoperfluoro-6-oxaoctanoic acid
Formula: C₇HF₁₂IO₃
Peso molecolare: 487,966 g/mol
Punto di ebollizione: 97 °C (4 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09763625
CAS Number: 948014-44-6
UN: 3265
ADR: 8,III