Stampa…
3,5-Difluoro-4-methoxybenzamide
Fornitore: Apollo Scientific
PC6394-5G PC6394-1G
APOSPC6394-5GEA 1220 EUR
APOSPC6394-5G APOSPC6394-1G
3,5-Difluoro-4-methoxybenzamide
3,5-Difluoro-4-methoxybenzamide
Formula: C₈H₇F₂NO₂
Peso molecolare: 187,143 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03095190
CAS Number: 343-79-3