Stampa…
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC6391-5G PC6391-1G
APOSPC6391-5GEA 181 EUR
APOSPC6391-5G APOSPC6391-1G
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 97%
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Formula: C₉H₆ClF₃O₃
Peso molecolare: 254,59 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660286
CAS Number: 886502-42-7