Stampa…
2-Fluoro-4-formylbenzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6386-1G PC6386-5G PC6386-10G
APOSPC6386-1GEA 145 EUR
APOSPC6386-1G APOSPC6386-5G APOSPC6386-10G
2-Fluoro-4-formylbenzoic acid 97%
2-Fluoro-4-formylbenzoic acid
Formula: C₈H₅FO₃
Punto di fusione: 216 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12026481
CAS Number: 604000-97-7