Stampa…
2-Fluoro-5-iodobenzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6376-1G PC6376-250MG PC6376-5G
APOSPC6376-1GEA 48 EUR
APOSPC6376-1G APOSPC6376-250MG APOSPC6376-5G
2-Fluoro-5-iodobenzyl alcohol
2-Fluoro-5-iodobenzyl alcohol
Formula: C₇H₆FIO
Punto di fusione: 42 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06202824
CAS Number: 438050-27-2