Stampa…
3-[(3-Fluorophenyl)amino]propanoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
PC6367-1G PC6367-5G
APOSPC6367-1GEA 125 EUR
APOSPC6367-1G APOSPC6367-5G
3-[(3-Fluorophenyl)amino]propanoic acid
3-[(3-Fluorophenyl)amino]propanoic acid
Formula: C₉H₁₀FNO₂
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07784303
CAS Number: 885275-89-8