Stampa…
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzylamine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: [2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenyl]methylamine
PC6357-1G PC6357-250MG PC6357-100MG
APOSPC6357-1GEA 367 EUR
APOSPC6357-1G APOSPC6357-250MG APOSPC6357-100MG
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzylamine
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzylamine
Formula: C₈H₇F₄NO
Peso molecolare: 209,141 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12026479
CAS Number: 1159512-65-8
UN: 2735
ADR: 8,III