Stampa…
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6352-1G PC6352-5G
APOSPC6352-1GEA 279 EUR
APOSPC6352-1G APOSPC6352-5G
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Formula: C₉H₆F₄O₃
Punto di fusione: 81…83 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12026476
CAS Number: 1159512-61-4