Stampa…
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(Cyanomethyl)-α,α,α,2-tetrafluoroanisole, 2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl cyanide
PC6351-1G PC6351-5G PC6351-10G
APOSPC6351-1GEA 45.2 EUR
APOSPC6351-1G APOSPC6351-5G APOSPC6351-10G
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formula: C₉H₅F₄NO
Peso molecolare: 219,136 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12026475
CAS Number: 1159512-60-3
UN: 3276
ADR: 6.1,III