Stampa…
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC6313-1G PC6313-5G PC6313-25G
APOSPC6313-1GEA 55.1 EUR
APOSPC6313-1G APOSPC6313-5G APOSPC6313-25G
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formula: C₈H₅BrF₄O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12026474
CAS Number: 1159512-59-0
UN: 3265
ADR: 8,II