2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
[2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenyl]methanol
PC6311-1G
PC6311-5G
APOSPC6311-1GEA
62.6
EUR
APOSPC6311-1G
APOSPC6311-5G
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formula:
C₈H₆F₄O₂ Peso molecolare: 210,126 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD12026473 CAS Number: 86256-43-1 |