Stampa…
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6309-1G PC6309-5G
APOSPC6309-1GEA 92.8 EUR
APOSPC6309-1G APOSPC6309-5G
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formula: C₈H₄F₄O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12026472
CAS Number: 1159512-58-9