Stampa…
N-[1-(2-Fluorophenyl)ethyl]methylamine 98+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: α,N-Dimethyl-2-fluorobenzylamine, 1-(2-Fluorophenyl)-N-methylethylamine
PC6296-1G PC6296-250MG
APOSPC6296-1GEA 425 EUR
APOSPC6296-1G APOSPC6296-250MG
N-[1-(2-Fluorophenyl)ethyl]methylamine 98+%
N-[1-(2-Fluorophenyl)ethyl]methylamine
Formula: C₉H₁₂FN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08461632
CAS Number: 926213-41-4