Stampa…
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Fluoro-4-formylphenyl methyl sulphone
PC6278-1G PC6278-250MG PC6278-5G
APOSPC6278-1GEA 244 EUR
APOSPC6278-1G APOSPC6278-250MG APOSPC6278-5G
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzaldehyde 97%
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzaldehyde
Formula: C₈H₇FO₃S
Peso molecolare: 202.203 g/mol
Punto di fusione: 122…123 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11846869
CAS Number: 254878-95-0