Stampa…
3,5-Difluorostyrene 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6277-1G PC6277-5G
APOSPC6277-1GEA 111 EUR
APOSPC6277-1G APOSPC6277-5G
3,5-Difluorostyrene 99%
3,5-Difluorostyrene
Formula: C₈H₆F₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08461660
CAS Number: 182132-57-6
UN: 1993
ADR: 3,III