Stampa…
3,4-Difluorostyrene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6276-1G PC6276-25G PC6276-5G
APOSPC6276-1GEA 37.7 EUR
APOSPC6276-1G APOSPC6276-25G APOSPC6276-5G
3,4-Difluorostyrene
3,4-Difluorostyrene
Formula: C₈H₆F₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09038471
CAS Number: 405-03-8
UN: 1993
ADR: 3,III