Stampa…
2,5-Difluorostyrene 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6275-1G PC6275-5G
APOSPC6275-1GEA 232 EUR
APOSPC6275-1G APOSPC6275-5G
2,5-Difluorostyrene 99%
2,5-Difluorostyrene
Formula: C₈H₆F₂
Punto di ebollizione: 56 °C (30 mm Hg)
Densità: 1,1306 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00142841
CAS Number: 398-70-9
UN: 1993
ADR: 3,III