Stampa…
2,4-Difluorostyrene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,4-Difluoro-1-ethenylbenzene, 2,4-Difluoro-1-vinylbenzene
PC6274-5G PC6274-1G PC6274-10G
APOSPC6274-5GEA 335 EUR
APOSPC6274-5G APOSPC6274-1G APOSPC6274-10G
2,4-Difluorostyrene
2,4-Difluorostyrene
Formula: C₈H₆F₂
Peso molecolare: 140,13 g/mol
Punto di ebollizione: 60…62 °C (10 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00142824
CAS Number: 399-53-1
UN: 1993
ADR: 3,III